missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NHA2/SLC9B2/NHEDC2 Antibody (896151) [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 18588659 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18588659 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588659 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8404L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NHA2/SLC9B2/NHEDC2 Monoclonal antibody specifically detects NHA2/SLC9B2/NHEDC2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NHA2/SLC9B2/NHEDC2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 896151
Conjugado DyLight 550
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ23984, Mitochondrial Na(+)/H(+) exchanger NHA2, mitochondrial sodium/hydrogen exchanger NHA2, Na(+)/H(+) exchanger-like domain-containing protein 2, Na+/H+ exchanger domain containing 2, NHA2NHE10, NHE domain-containing protein 2, Sodium/hydrogen exchanger-like domain-containing protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human NHA2/SLC9B2, Met1-Val537, Accession # NP_849155
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 133308
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.