Learn More
NH4H2PO4 para AAS 100 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12946173 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
12946173 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 12946173
Marca: Fisher Chemical MM 002 050
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NH4H2PO4
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 100 g/L
Tipo Modificador de matriz para AAS
Cantidad 50 mL