missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NGX6 Antibody [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30607003 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30607003 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30607003 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347344F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NGX6 Polyclonal antibody specifically detects NGX6 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno NGX6
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen C9orf127, chromosome 9 open reading frame 127, NAG-5, nasopharyngeal carcinoma expressed 6, nasopharyngeal carcinoma related protein, Nasopharyngeal carcinoma-associated gene 6 protein, NGX6MGC120460, Protein NAG-5, Protein NGX6, RP11-112J3.10, transmembrane protein 8B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno chromosome 9 open reading frame 127. (Uniprot# A6NDV4)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51754
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.