Learn More
NGX6 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 30559468 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30559468 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30559468 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347344
Rabbit Polyclonal Antibody
NGX6 Polyclonal antibody specifically detects NGX6 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NGX6
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:200
Formulación PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias de gen C9orf127, chromosome 9 open reading frame 127, NAG-5, nasopharyngeal carcinoma expressed 6, nasopharyngeal carcinoma related protein, Nasopharyngeal carcinoma-associated gene 6 protein, NGX6MGC120460, Protein NAG-5, Protein NGX6, RP11-112J3.10, transmembrane protein 8B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno chromosome 9 open reading frame 127. (Uniprot# A6NDV4)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51754
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG