Learn More
NGP555, MedChemExpress
Código de producto. 16455176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455176 100 mg 100 miligramos
16433006 25 mg 25 miligramos
16426957 5 mg 5 miligramos
16414238 10 mg 10 miligramos
16410577 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16455176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108714
MedChemExpress NGP555 is a γ-secretase modulator.
NGP555 is a γ-secretase modulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NGP555
CAS 1304630-27-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H23FN4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (61.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CN(C2=CC=C(C3=CSC(NC4=CC(CC)=C(C)C=C4C)=N3)C=C2F)C=N1
Peso molecular (g/mol) 406.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.52
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration