Learn More
NGFR/TNFRSF16/p75NTR Antibody (SPM299), HRP, R&D Systems™
Código de producto. 18601668 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601668 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601668 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311470H
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
NGFR/TNFRSF16/p75NTR Monoclonal antibody specifically detects NGFR/TNFRSF16/p75NTR in Human, Feline, Ferret, Monkey, Baboon, Rabbit, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NGFR/TNFRSF16/p75NTR
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM299
Conjugado HRP
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen CD271, CD271 antigen, Gp80-LNGFR, member 16, nerve growth factor receptor, NGF receptor, p75 ICD, TNFRSF16nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), tumor necrosis factor receptor superfamily member 16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NGFR from A875 melanoma cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4804
Especies diana Baboon, Feline, Ferret, Human, Monkey, Mouse (Negative), Rabbit, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus