Learn More
NGDN Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18621401 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18621401 0.1 mL 0.10 ml
18607090 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18621401 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2944970.1ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NGDN Polyclonal specifically detects NGDN in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NGDN
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen C14orf120, DKFZp564O092, EIF4E-binding protein, eukaryotic initiation factor 4E and CPEB binding protein, LCP5, lpd-2, neuroguidin, neuroguidin, EIF4E binding protein, NGDchromosome 14 open reading frame 120
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 61-209 of human NGDN (NP_001036100.1). LMYLMDLTHLILDKASGGSLQGHDAVLRLVEIRTVLEKLRPLDQKLKYQIDKLIKTAVTGSLSENDPLRFKPHPSNMMSKLSSEDEEEDEAEDDQSEASGKKSVKGVSKKYVPPRLVPVHYDETEAEREKKRLERAKRRALSSSVIREL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25983
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG