Learn More
LNI Swissgas NG RACK 5U 1000
Código de producto. 17822229 Tienda LNI Swissgas Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
100/115/220/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
17822229 100/115/220/230 V cada uno
1 options
Código de producto. 17822229 Proveedor LNI Swissgas N.º de proveedor 6920.30.100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Generador de nitrógeno PSA con pureza 99,9995% (oxígeno mayor a 5 ppm).
  • Accesorio.
  • Generador de nitrógeno PSA con pureza 99,9995% (oxígeno mayor a 5 ppm).
Especificaciones
Tensión 100/115/220/230 V
Tipo Generador de gas nitrógeno de ultra alta pureza