Learn More
LNI Swissgas NG CASTORE PRO 350
Código de producto. 17822259 Tienda LNI Swissgas Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
100/115/220/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
17822259 100/115/220/230 V cada uno
1 options
Código de producto. 17822259 Proveedor LNI Swissgas N.º de proveedor 6920.50.350
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Generador de nitrógeno.
  • Necesita una fuente de aire seco y libre de aceite.
Especificaciones
Tensión 100/115/220/230 V
Tipo Generador de gas nitrógeno