Learn More
NFkB2/NFkB p100 Antibody (CL8266), Novus Biologicals™
Código de producto. 18210447 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18210447 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18210447 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP288914
Mouse Monoclonal Antibody
NFkB2/NFkB p100 Monoclonal specifically detects NFkB2/NFkB p100 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NFkB2/NFkB p100
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL8266
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a synthetic peptide corresponding to amino acids: LKRKRGGDVSDSKQFTYYP
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4791
Especificidad de la prueba Specificity of NFkB2/NFkB p100 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1