missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NFkB p100/p52 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18237914 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18237914 0.025 mL 25 microlitros
18234330 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18237914 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100820630.025ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NFkB p100/p52 Polyclonal specifically detects NFkB p100/p52 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NFkB p100/p52
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:50∼1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100∼1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:100
Formulación phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, and 50% glycerol. with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q00653
Alias de gen DNA-binding factor KBF2, H2TF1, Lymphocyte translocation chromosome 10 protein, Lyt10, LYT10LYT-10, nuclear factor NF-kappa-B p100 subunit, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells 2, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2 (p49/p100), Oncogene Lyt-10, p52
Símbolos de los genes NFKB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The antiserum was produced against synthesized non-phosphopeptide derived from human NFkB- p100/p52 around aa. 872 (S-Q-S-V-E).
Peso molecular del antígeno 120 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4791
Especificidad de la prueba NFkB-p100/p52 (specific to a.a. 871) detects endogenous levels of total NFkB-p100/p52 protein.
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.