missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NFIX Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30231282 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30231282 100 μL 100 microlitros
30230559 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30231282 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338606100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NFIX Polyclonal antibody specifically detects NFIX in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NFIX
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen CTF, NF1ACCAAT-box-binding transcription factor, NF1-X, NF-I/X, NFI-X, nuclear factor 1 X-type, Nuclear factor 1/X, Nuclear factor I/X, nuclear factor I/X (CCAAT-binding transcription factor), TGGCA-binding protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 180-260 of human NFIX (NP_002492.2).,, Sequence:, AYFVHTPESGQSDSSNQQGDADIKPLPNGHLSFQDCFVTSGVWNVTELVRVSQTPVATASGPNFSLADLESPSYYNINQVT
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4784
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.