missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
NFATC1/NFAT2 Polyclonal specifically detects NFATC1/NFAT2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Polyclonal |
| Símbolos de los genes | NFATC1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Amino acids 264-282 (NKRKYSLNGRQPPYSPHHS) of human NFATc1 were used as immunogen for this antibody. |
| Método de purificación | Protein G purified |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulario | Purified |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?