missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NFATC1/NFAT2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18711524 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Cantidad:
0.1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize Cantidad
18711524 25 microgramos -
18760384 0.10 miligramo 0.1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18711524 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056732SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

NFATC1/NFAT2 Polyclonal specifically detects NFATC1/NFAT2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Clasificación Polyclonal
Símbolos de los genes NFATC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Amino acids 264-282 (NKRKYSLNGRQPPYSPHHS) of human NFATc1 were used as immunogen for this antibody.
Método de purificación Protein G purified
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.