Learn More
NF-L Antibody (NFL/736), Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18603897 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18603897 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18603897 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247970B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.53€
    571.20€ / 0.1 ml
    Ahorro 80.33€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
NF-L Monoclonal antibody specifically detects NF-L in Human, Rat, Porcine, Bovine, Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NF-L
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon NFL/736
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen 68 kDa neurofilament protein, neurofilament protein, light chain, neurofilament subunit NF-L, Neurofilament triplet L protein, neurofilament, light polypeptide, neurofilament-light, NF68FLJ53642, NF-L, NFLlight polypeptide 68kDa
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human NF-L protein (Uniprot: P07196)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4747
Especies diana Human, Rat, Pig, Bovine, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ