Learn More
Nueva fucsina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11445021 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11445021 100 g
11435021 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445021 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215582380
Soluble en agua y etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3248-91-7
Fórmula molecular C22H24ClN3
Peso molecular (g/mol) 365.91
Número MDL MFCD00012567
Clave InChI ORDGVBRMUJCHEO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo new fuchsin, magenta iii, basic violet 2, neofuchsine, new fuchsine, new magenta, fuchsine sbp, c.i. basic violet 2, c.i. basic violet 2, monohydrochloride, new-fuchsin
PubChem CID 14454445
ChEBI CHEBI:87671
Nombre IUPAC Cloruro de tris(4-amino-3-metilfenil)metilio
SMILES [Cl-].CC1=CC(=CC=C1N)[C+](C1=CC=C(N)C(C)=C1)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material New Fuchsin
Color Verde
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.91
Forma física Crystalline Powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • New Fuchsin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: New Fuchsin