Learn More
Nevirapina, TRC
Código de producto. 30010805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010805 50 mg 50 miligramos
30007722 25 mg 25 miligramos
17951895 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN39127550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129618-40-2
Fórmula molecular C15 H14 N4 O
Peso molecular (g/mol) 266.3
Sinónimo Nevirapine Anhydrous, 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl- (9CI), BI-RG 587, NSC 641530, Nevarapine, Nevirapine, Viramune
Nombre IUPAC 11-ciclopropil-4-metil-5H-dipirido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepina-6-one
SMILES Cc1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nevirapine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1168