Learn More
Nevirapina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15517729 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15517729 250 mg 250 miligramos
15507729 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15517729 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461152500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 129618-40-2 | C15H14N4O | 266.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129618-40-2
Fórmula molecular C15H14N4O
Peso molecular (g/mol) 266.3
Clave InChI NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nevirapine, viramune, bi-rg-587, viramune xr, nvp, birg587, 11-cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-one, nevirapine usan:inn, unii-99dk7fvk1h, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-one
PubChem CID 4463
ChEBI CHEBI:63613
Nombre IUPAC 11-ciclopropil-4-metil-5H-dipirido[2,3-e]
SMILES CC1=C2C(=NC=C1)N(C3=C(C=CC=N3)C(=O)N2)C4CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nevirapine
Punto de fusión 247.0°C to 249.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.3
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nevirapine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de elimin.