Learn More
Neutrophil Elastase/ELA2 Antibody (NP57), mFluor Violet 450 SE, R&D Systems™
Código de producto. 18607559 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607559 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607559 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250529MFV450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.17€
    521.85€ / 0.1 ml
    Ahorro 109.32€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Neutrophil Elastase/ELA2 Monoclonal specifically detects Neutrophil Elastase/ELA2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Neutrophil Elastase/ELA2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon NP57
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Bone marrow serine protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.37, ELA2granulocyte-derived elastase, elastase 2, neutrophil, elastase, neutrophil expressed, Elastase-2, GE, HLEelastase-2, HNE, Human leukocyte elastase, leukocyte elastase, medullasin, NE, neutrophil elastase, PMN elastase, PMN-E, polymorphonuclear elastase, SCN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Neutrophil granule proteins
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1991
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus