Learn More
AGMA Detergente neutro en WFI
Descripción
Implementando La considerable experiencia en tecnología de surfactantes y desinfección, El Detergente Neutro está diseñado específicamente para su uso en salas limpias. El Detergente Neutro está disponible en una formulación filtrada de 0,2 μm. Ofrecemos la formulación de Detergente Neutro en varios formatos, incluyendo un spray de disparador de 1 L y un recipiente fluido de 5 L. Con propiedades de limpieza superficial muy efectivas, es ideal cuando se requiere una limpieza profunda.
- Disponible en una variedad de formatos para adaptarse a tus procedimientos estándar
- Sprays de gatillo de 1 L para facilitar su uso por parte de los operadores
- Fluido práctico de 5 L para dosificar toallitas secas o para fregar
- Formulado para tener baja espuma, no deja residuos ni manchas significativas
- Fluido filtrado de 0,2 μm preparado en una sala limpia de clase D
- Mezclado con agua de calidad WFI para ayudar a asegurar un bajo nivel de endotoxinas
- Vida útil sin abrir de 2 años
- Certificación completa disponible para trazabilidad total
- Recomendado para su uso en salas limpias de clase C o D (en línea con tus evaluaciones de riesgo, procedimientos estándar estándar y validaciones cGMP)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Detergente neutro en WFI |
| Color-coded | N.º |
| Formulario | Líquido |
| pH | Desde 6 hasta 9 |
| Scent | Sin perfume |
| Esterilidad | No estéril |
| Aspecto | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Tipo de recipiente | Frasco con tapón |
| Mostrar más |