Learn More
Decon™ Neutracon
Código de producto. 10355650
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10355650 1000mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 10355650 Proveedor Decon™ N.º de proveedor NEU1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.25€
    11.99€ / 1 litros
    Ahorro 4.26€
    26% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Decon Neutracon, Cantidad: 5000 ml, ámbar, Formato: líquido, Intervalo de pH: 7,5, Viscosidad: 55,0 cps a 23 °C
Decon Neutracon, Cantidad:5000 ml, ámbar, Formato:líquido, Intervalo de pH:7,5, Viscosidad:55,0 cps a 23 °C
Tensoactivo líquido biodegradable casi neutro sin lejía de cloro, enzimas ni fosfatos. Completamente soluble en agua y no depositará calcio y magnesio ni precipitará hierro. Las soluciones son completamente estables en el aire y no absorben CO&superscript_2;. Se puede utilizar junto con disolventes solubles en agua. Una solución al 13 % adecuada para la mayoría de las aplicaciones de limpieza. Si se calienta la solución o se utiliza en un baño de limpieza de sonidos, se reducirá sobremanera el tiempo de limpieza. Formulado específicamente para la limpieza/descontaminación de metales no ferrosos, vidrio de sílice «suave», superficies de polímeros y otros materiales que pueden estar corroídos, marcados, degradados, decolorados o debilitados por agentes de limpieza ácidos o alcalinos.
Spezifikation
Formulario Líquido
pH 7,5
Aspecto Ámbar
Viscosidad 55,0 cps a 23 °C
Volumen (métrico) 1000mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.