missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neurotrypsin Antibody, DyLight 550, R&D Systems™

Código de producto. 18498504 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498504 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498504 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176784R
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

Neurotrypsin Polyclonal antibody specifically detects Neurotrypsin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neurotrypsin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen brain-specific serine protease 3, BSSP3, BSSP-3, EC 3.4.21, leydin, MGC12722, Motopsin, MRT1EC 3.4.21.-, neurotrypsin, protease, serine, 12 (neurotrypsin, motopsin), Serine protease 12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 23 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human neurotrypsin. The immunogen is located within amino acids 110 - 160 of Neurotrypsin. Amino Acid Squence: VPPFLERSPPASWAQLRGQRHNF
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8492
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.