missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Neuronal Pentraxin R/NPTXR Antibody (12) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30063851 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30063851 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30063851 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326911AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neuronal Pentraxin R/NPTXR Monoclonal antibody specifically detects Neuronal Pentraxin R/NPTXR in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neuronal Pentraxin R/NPTXR
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 12
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen neuronal pentraxin receptor, NPR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Neuronal Pentraxin R/NPTXR (RefSeq#: NP_055108.2; Ala24-Ala500).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23467
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.