missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuroglycan C/CSPG5 Antibody [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30757762 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30757762 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30757762 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF5665P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Neuroglycan C/CSPG5 Polyclonal antibody specifically detects Neuroglycan C/CSPG5 in Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neuroglycan C/CSPG5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CALEB, chondroitin sulfate proteoglycan 5, chondroitin sulfate proteoglycan 5 (neuroglycan C), MGC44034, Neuroglycan C, NGCAcidic leucine-rich EGF-like domain-containing brain protein
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Neuroglycan C/CSPG5, Val31-Gln420, Accession # AAH55736
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10675
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.