missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neurogenin-1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18254140 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18254140 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18254140 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10093528

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Neurogenin-1 Polyclonal specifically detects Neurogenin-1 in Zebrafish samples. It is validated for Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neurogenin-1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Peptide ELISA Detection limit 1:32000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_571116.1
Alias de gen AKA, BHLHA6, bHLHa6NGN-1, Class A basic helix-loop-helix protein 6, Math4C, NeuroD3, NEUROD3neurogenic differentiation 3, Neurogenic basic-helix-loop-helix protein, Neurogenic differentiation factor 3, neurogenin 1, neurogenin-1, NGN, NGN1
Símbolos de los genes NEUROG1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-SHTDDEDSRSSLH corresponding to internal region according to Uniprot Zebrafish NP_571116.1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4762
Especies diana Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.