Learn More
STEMCELL Technologies NeuroCult™ NS-A Basal Medium (Human)
Código de producto. 17148291
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
450 mL
Tamaño de la unidad:
450 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17148291 450 mL 450 ml
1 options
Código de producto. 17148291 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 05750
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Basal medium for expansion of human neural stem and progenitor cells
  • NeuroCult™ NS-A Basal Medium (Human) is a standardized basal medium for the expansion of human neural stem cells and brain tumor stem cells, in the neurosphere or adherent monolayer culture system
  • This basal medium is a component of the NeuroCult™ NS-A Proliferation Kit (Human; Catalog #05751) and the NeuroCult™ NS-A Differentiation Kit (Human; Catalog #05752)
Especificaciones
Tipo de célula Brain Tumor Stem Cells, Neural Stem and Progenitor Cells
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture; Colony Assay; Differentiation; Expansion; Functional Assay; Spheroid Culture
Cantidad 450 mL