Learn More
STEMCELL Technologies NeuroCult™ Neuronal Plating Medium
Código de producto. 17198281
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17198281 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 17198281 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 05713
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
NeuroCult™ Neuronal Plating Medium is a serum-free neuronal basal medium
  • NeuroCult™ Neuronal Plating Medium is a serum-free neuronal basal medium
  • It is designed for use with BrainPhys™ Neuronal Medium (Catalog #05790) for the plating and culture of primary tissue-derived neurons
Especificaciones
Tipo de célula Neurons
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture; Maintenance
Cantidad 100 mL