Learn More
Gibco™ Medio Neurobasal™ sin rojo fenol
Código de producto. 11560426 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11560426 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11560426 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12348017
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio Neurobasal™, sin rojo de fenol
El medio Neurobasal™ sin rojo de fenol es un medio basal que satisface las necesidades especiales de las células neuronales prenatales y embrionarias cuando se utiliza con el suplemento GIBCO™ B-27™ pero sin rojo de fenol. El medio Neurobasal™ puede utilizarse para cultivar las células neuronales del hipocampo, la corteza y otras regiones del cerebro. El medio Neurobasal™ permite el mantenimiento, tanto a corto como a largo plazo, de poblaciones homogéneas de células neuronales sin la necesidad de una capa de alimentación de astrocitos.
Utilice el medio Neurobasal™ sin rojo de fenol para aplicaciones en las que la presencia de rojo de fenol interfiera con los resultados.
Adición de sus propios complementos
Ninguno de los medios Neurobasal™ contiene L-glutamina, L-ácido glutámico o ácido aspártico. Los medios Neurobasal™ deben suplementarse con 0,5 mM de L-glutamina o suplemento GlutaMAX™-I, así como con un suplemento carente de suero (como suplemento B-27™ o suplemento N-2) o con suero. Para la siembra en placa inicial, debe agregar 25 μM de ácido glutámico.
Pruebas de control de calidad
Todos los medios Neurobasal™ se someten a pruebas para comprobar el pH, la osmolalidad, las endotoxinas y la ausencia de contaminación por hongos y bacterias.
También ofrecemos el medio Neurobasal™ con rojo de fenol.
El medio Neurobasal™ se ha optimizado para neuronas prenatales y embrionarias. Para neuronas adultas y postnatales en crecimiento, proporcionamos un medio Neurobasal™-A.
Consulte toda la línea de productos Neurobasal™.
Obtenga más información acerca de los productos de cultivo celular neuronal de Invitrogen en www.invitrogen.com/neuralculture.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células neuronales
Clasificación Sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio neurobasal
Sin aditivos Sin rojo fenol
Línea de productos Neurobasal
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Ambiente
Probado para Endotoxinas, rendimiento, esterilidad, osmolalidad, pH
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivo de células neuronales