Learn More
Gibco™ Medio Neurobasal™-A
Código de producto. 11540366 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11540366 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11540366 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10888022
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio Neurobasal™-A
El medio Neurobasal™-A es un medio basal formulado para cumplir los requisitos específicos de cultivo celular de células neuronales postnatales y cerebrales adultas cuando se utilizan con suplemento GIBCO™ B-27™. El medio Neurobasal™-A puede utilizarse para cultivar las células neuronales de hipocampo, corteza y otras regiones del cerebro. El medio Neurobasal™-A permite el mantenimiento, tanto a corto como a largo plazo, de poblaciones homogéneas de células neuronales sin la necesidad de una capa subyacente de astrocitos.
Adición de sus propios complementos
Ninguno de los medios Neurobasal™ contiene L-glutamina, L-ácido glutámico o ácido aspártico. Los medios Neurobasal™ deben suplementarse con 0,5 mM de L-glutamina o suplemento GlutaMAX™-I, así como con un suplemento carente de suero (como suplemento B-27™ o suplemento N-2) o con suero. Para la siembra en placa inicial, debe agregar 25μ M de ácido glutámico.
Pruebas de control de calidad
Todos los medios Neurobasal™ se someten a pruebas para comprobar el pH, la osmolalidad, las endotoxinas y la ausencia de contaminación por hongos y bacterias. La osmolalidad del medio Neurobasal™-A ha demostrado ser óptima para neuronas del sistema nervioso central (SNC) postnatales y adultas.
El medio Neurobasal™-A contiene rojo de fenol. Si rojo de fenol interfiere con sus aplicaciones, también proporcionamos un medio Neurobasal™-A sin rojo de fenol.
El medio Neurobasal™-A está optimizado para neuronas postnatales y cerebrales adultas. Para el cultivo de neuronas prenatales y embrionarias, proporcionamos el medio Neurobasal™.
Consulte toda la línea de productos Neurobasal™.
Más información sobre nuestros productos de cultivos de células neuronales..
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células neuronales
Clasificación Sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio neurobasal
Con aditivos Rojo de fenol
Línea de productos Neurobasal
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Ambiente
Probado para Endotoxinas, rendimiento, esterilidad, osmolalidad, pH
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivo de células neuronales