Descripción
NEURL Polyclonal specifically detects NEURL in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NEURL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Janelia Fluor 646 |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | h-neu, h-neuralized 1, neu, neu-1, neuralized (Drosophila)-like, neuralized homolog (Drosophila), neuralized-like protein 1A, NEURL1A, NEURL1neuralized-like (Drosophila), RING finger protein 67, RNF67bA416N2.1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human NEURL. |
| Método de purificación | Antigen Affinity-purified |
| Mostrar más |