Learn More
Neurexophilin-3 Antibody [FITC], Novus Biologicals™
Código de producto. 30732308 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30732308 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30732308 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF5098F
Goat Polyclonal Antibody
Neurexophilin-3 Polyclonal antibody specifically detects Neurexophilin-3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Neurexophilin-3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen KIAA1159, neurexophilin 3, NPH3neurexophilin-3
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat Neurexophilin-3/NXPH-3, Gln23-Gly252, Accession # AAI66603
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11248
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG