missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuregulin-1/NRG1 Antibody (NRG1/2710), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18577501 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18577501 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18577501 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308715G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neuregulin-1/NRG1 Monoclonal antibody specifically detects Neuregulin-1/NRG1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neuregulin-1/NRG1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon NRG1/2710
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ARIA, GGF2, GGFglial growth factor, HGLneu differentiation factor, HRG, HRG1, HRGAneuregulin 1 type IV beta 1a, MST131, MSTP131, NDFheregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), neuregulin 1, neuregulin 1 type IV beta 3, pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, pro-NRG1, sensory and motor neuron derived factor, SMDF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Neuregulin-1/NRG1 protein (around aa 21-242) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q02297)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chromatin Research, Glia Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3084
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.