missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Nesprin-3 Polyclonal antibody specifically detects Nesprin-3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Nesprin-3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | chromosome 14 open reading frame 49, FLJ25605, MGC75267, nesprin-3, NET53 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 740-920 of human SYNE3 (NP_689805.3). LRLLEESLLSLIRNWHLQRMEVDSGKKMVFTNNIPKSGFLINPMDPIPRHRRRANLLQEEEGSHEDFSQLLRNFGQWLQVENSKLVRIIAMRTSTAEDLRTRKSKLQELEARVPEGQHLFENLLRLGPARGTSDELEDLRYQWMLYKSKLKDSGHLLTQSSPGEPTGFQKTRRWRGLGSLF |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?