Learn More
Nesbuvir, MedChemExpress
Código de producto. 16498757
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498757 5 mg 5 miligramos
16492297 50 mg 50 miligramos
16416168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498757 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14775
MedChemExpress Nesbuvir is a nonnucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein 5B (NS5B) polymerase.
Nesbuvir is a nonnucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein 5B (NS5B) polymerase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nesbuvir
CAS 691852-58-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23FN2O5S
Cantidad 5 mg
Sinónimo HCV-796
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.98 mM)
SMILES O=C(C1=C(C2=CC=C(F)C=C2)OC3=CC(N(CCO)S(=O)(C)=O)=C(C4CC4)C=C13)NC
Peso molecular (g/mol) 446.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.49
Porcentaje de pureza 98.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus