Learn More
Nepicastat hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Nepicastat hydrochloride (SYN-117 hydrochloride) is a selective, potent, and orally active inhibitor of dopamine-beta-hydroxylase. Nepicastat hydrochloride produces concentration-dependent inhibition of bovine (IC50=8.5 nM) and human (IC50=9 nM) dopamine-beta-hydroxylase. Nepicastat hydrochloride can cross the blood-brain barrier (BBB).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nepicastat hydrochloride |
| CAS | 170151-24-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H16ClF2N3S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | SYN-117 hydrochloride RS-25560-197 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 6 mg/mL (18.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.03 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | FC1=CC(F)=C2CC[C@@H](CC2=C1)N3C(CN)=CNC3=S.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 331.81 |
| Mostrar más |