Learn More
Sulfato de neodimio(III) octahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neodymium(III) sulfate octahydrate |
| Punto de fusión | 1176°C |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Odorless |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Densidad | 2.85 g/mL |
| Índice Merck | 14,6450 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (80g/L) at 20°C moderately soluble in strong mineral acids. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 720.78 (576.66 Anhydrous) |
| Mostrar más |