Learn More
Sulfato de neodimio(III) octahidrato, 99,999 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11374817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374817 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 11374817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041855.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13477-91-3
Número MDL MFCD00149803
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) sulfate octahydrate
Punto de fusión 1176°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,6450
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.78 (576.66 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Densidad 2.85 g/mL