Learn More
Sulfato de neodimio(III) octahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393768
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Cantidad:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
11393768 25 g 25 g
11383768 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11393768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040253.14
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 13477-91-3 | Nd2(SO4)3·8H2O
It is used as catalyst, glass, crystal and capacitors, in CRT displays to enhance contrast between reds and greens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13477-91-3
Fórmula molecular Nd2(SO4)3·8H2O
Número MDL MFCD00149803
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) sulfate octahydrate
Punto de fusión 1176°C
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Color Rosa
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Aspecto Pink crystals
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Densidad 2.85 g/cm3 at 20°C
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.78 (576.66 Anhydrous)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neodymium(III) sulfate octahydrate
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Neodymium(III) sulfate octahydrate
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.