Learn More
Óxido de neodimio(III), REacton™, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373768 100 g 100 g
11363768 25 g 25 g
11353768 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11373768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040252.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
ceramic capacitors, coloring glass, carbon arc-light electrodes, color TV tubes, dehydrogenation catalyst.Neodymium(III) oxide is an inorganic compound containing inner transition metal neodymium from lanthanides series in +3 oxidation state and oxide in 2:3 ratio. It adopts a hexagonal crystal structure. It is also known as neodymium oxide, neodymiumtrioxide, neodymium(3+)oxide, neodymium sesquioxide and dineodymiumtrioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Condensadores cerámicos, vidrio para colorear, electrodos de lámpara de arco de carbono, tubos de televisión en color, catalizador de deshidrogenación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-97-9
Fórmula molecular Nd2O3
Peso molecular (g/mol) 336.48
Número MDL MFCD00011134
Clave InChI PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) oxide
Punto de fusión 2272°C
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Densidad 7.24 g/mL
Índice Merck 14,6450
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.48
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reacton