Learn More
Óxido de neodimio(III), 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606982 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10606982 100 g Frasco de vidrio 100 g
10686802 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10606982 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    107.65€ / 100 g
    Ahorro 17.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-97-9
Fórmula molecular Nd2O3
Peso molecular (g/mol) 336.48
Número MDL MFCD00011134
Clave InChI PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III)-oxide
Punto de fusión 2270.0°C
Nombre de nota 99.9%
Color Azul
% mín. CAS 99.85
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 7.24
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Densidad 7.2400g/mL
Fórmula lineal ND2O3
Índice Merck 14, 6450
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.47
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales