Learn More
Nitruro de neodimio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349737 2 g 2 g
11339737 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042091.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25764-11-8 | NNd | 158.249 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25764-11-8
Fórmula molecular NNd
Peso molecular (g/mol) 158.249
Número MDL MFCD00049990
Clave InChI OVMJQLNJCSIJCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neodymium nitride, neodymium nitride ndn, neodymium iii nitride, neodymiumylidyneamine
PubChem CID 117628
Nombre IUPAC azanilidinaneodimio
SMILES N#[Nd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) nitride
Forma física Polvo de malla -60
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.25
Porcentaje de pureza 99.9%