Learn More
Nitrato de neodimio(III) hexahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327647 50 g 50 g
11337647 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012912.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16454-60-7 | H12N3NdO15 | 438.344 g/mol
Neodymium(III) nitrate hexahydrate is used to prepare nanoparticles of neodymium oxybromide and neodymium oxide. It is also used in coloring glasses and for doping some glass lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16454-60-7
Fórmula molecular H12N3NdO15
Peso molecular (g/mol) 438.344
Número MDL MFCD00149799
Clave InChI VQVDTKCSDUNYBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neodymium nitrate hexahydrate, neodymium trinitrate hexahydrate, neodymium nitrate monohydrate, neodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, neodymium 3+ salt, hexahydrate, ksc491s0r, neodymiumnitratehexahydrate, neodymium nitrate 6-hydrate, neodymium 3+ trinitrate hexahydrate, neodymium iii nitrate hexahydrate
PubChem CID 204494
Nombre IUPAC Neodimio(3+);trinitrato;hexahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Nd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) nitrate hexahydrate
Punto de fusión ∼40°C
pH 3.0 to 4.0
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN1477
Índice Merck 14,6450
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.34 (330.25 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Neodymium(III) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Neodymium(III) nitrate, hexahydrate