Learn More
Cloruro de neodimio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Neodymium(III) chloride is used as a precursor for the production of neodymium metal. It is used as a catalyst and accelerates polymerization of various dienes such as polybutylene, polybutadiene, and polyisoprene. It has luminescence property and is widely used as fluorescent label in organic molecules, thereby helping in easy tracking of the compound using fluorescence microscope during various physical and chemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neodymium(III) chloride |
| Punto de fusión | 784°C |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| Forma física | Polvo de malla -20 |
| Cantidad | 5 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Densidad | 4.134 g/mL |
| Índice Merck | 14,6450 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Neodymium chloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Neodymium chloride (NdCl3)