Learn More
Cloruro de neodimio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11353457 25 g 25 g
11373457 5 g 5 g
11363457 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11353457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 018680.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10024-93-8
Neodymium(III) chloride is used as a precursor for the production of neodymium metal. It is used as a catalyst and accelerates polymerization of various dienes such as polybutylene, polybutadiene, and polyisoprene. It has luminescence property and is widely used as fluorescent label in organic molecules, thereby helping in easy tracking of the compound using fluorescence microscope during various physical and chemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10024-93-8
Número MDL MFCD00011132
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) chloride
Punto de fusión 784°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo de malla -20
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,6450
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.6
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.134 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.