Learn More
Bromuro de neodimio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302568 25 g 25 g
11312568 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014606.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29843-90-1 | Br3Nd | 383.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29843-90-1
Fórmula molecular Br3Nd
Peso molecular (g/mol) 383.95
Número MDL MFCD00748137
Clave InChI LBWLQVSRPJHLEY-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC neodymium(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Nd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) bromide hydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.97 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton