Learn More
2,4-pentanedionato de neodimio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382278 2 g 2 g
11392278 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013184.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14589-38-9 | C15H21NdO6 | 441.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14589-38-9
Fórmula molecular C15H21NdO6
Peso molecular (g/mol) 441.57
Número MDL MFCD00013498
Clave InChI AZTDRGMPTCCVFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Neodymium acetylacetonate
PubChem CID 122177161
SMILES [Nd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 150°C to 152°C
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Nombre IUPAC (Z)-4-hidroxipente-3-en-2-ona;neodimio
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.57
Porcentaje de pureza 99.9%