Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher Z
Código de producto. 11738393
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
10 LT
cada uno
paquete de 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11738393 10 L 10 LT
10014184 20 L cada uno
11918144 1 L cada uno
10308807 1 L paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11738393 Proveedor Dr.Weigert™ N.º de proveedor 420230
Edge
Neodisher Z: líquido de agente neutralizante ácido. Neutraliza añadiéndose al primer aclarado después del uso de un detergente alcalino durante el reprocesamiento automatizado. Sin surfactantes ni fosfatos.
  • Basado en ácido cítrico
  • Neodisher Z se usa para neutralizar residuos alcalinos en la desinfección de lavadoras
  • Sin fosfatos, ácido fosfórico, compuestos de nitrógeno y surfactantes
  • Dosis de 2 a 4 ml/l
  • Suave con los materiales
  • Material de vidrio de laboratorio en instalaciones médicas, industriales y de agua
Especificaciones
Tipo de producto Neodisher Z
Formulario Líquido
pH Desde 3 hasta 2,6
Esterilidad No estéril
Composición Ácido cítrico, 2-octil-2 H-isotiazol-3-uno
Concentración De 1 a 5 ml/l
Densidad 1,2 g/cm3 (20 °C)
Descripción 310 × 230 × 180 mm
filtradas por Con filtro
Volumen (métrico) 10 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • neodisher Z
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid, anhydrous