Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean UW
Código de producto. 11743733
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 KG
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11743733 10 kg 10 KG
1 options
Código de producto. 11743733
Marca: Dr.Weigert™ 410976
Neodisher LaboClean UW: diseñado para la limpieza a máquina de vidrio y utensilios de laboratorio en laboratorios de agua, institutos serológicos y en la industria del fosfato. Neodisher LaboClean UW es un detergente en polvo sin fosfatos para su uso en análisis sensibles donde pueden interferir trazas de fósforo.
  • Detergente en polvo ligeramente alcalino
  • Neodisher LaboClean UW se usa para la protección de materiales y la buena limpieza de contaminantes inorgánicos y orgánicos
  • Compuesto por surfactantes no iónicos y agentes de blanqueo a base de oxígeno
  • Sin fosfatos
  • Dosis de 3 a 5 g/l (según el grado de contaminación)
Especificaciones
Tipo de producto Neodisher UW
Formulario Polvo
pH 11,7 a 11,9 (de 3 a 5 g/l, agua, 20 °C)
Esterilidad No estéril
Aspecto Blanco
Composición Surfactantes no iónicos, lejía a base de oxígeno
Concentración De 3 a 5 g/l
Tipo de recipiente Cestillo
Contenido y almacenamiento Almacenar de 0 a 25, lejos de la humedad, hasta 2 años.
Densidad 970 g/L
Descripción 280 x 270 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza a máquina de vidrio y utensilios de laboratorio.
Volumen (métrico) 10 kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • neodisher LaboClean UW
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: fatty alcohol, ethoxylated, disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonateperoxyhydrate, sodi