Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher TS
Código de producto. 10247800
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10247800 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 10247800 Proveedor Dr.Weigert™ N.º de proveedor 310930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    108.74€ / 10 litros
    Ahorro 19.26€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Neodisher TS: líquido de agente de enjuague. Neutraliza los residuos alcalinos durante el reprocesamiento automatizado. Diseñado para platos, recipientes de alimentos y carritos.
  • Agente de enjuague con surfactantes y fosfonatos no iónicos
  • Neodisher TS se usa con un diseño especial para lavaplatos
  • Adecuado también para la desinfección de lavadoras en medicina
  • Fórmula altamente concentrada
  • Formulación ácida
  • Neutraliza los residuos alcalinos
  • Dosis de 0,1 a 0,8 ml/l
  • Neutraliza los residuos alcalinos
Especificaciones
Tipo de producto Neodisher TS
Formulario Líquido
pH Desde 4,2 hasta 3,5
Esterilidad No estéril
Composición Del 15 al 30 % de surfactantes no iónicos, < 5 % de fosfonatos, también conservantes (metilcloroisotiazolinona)
Concentración De 0,1 a 0,8 ml/l
Densidad 1,1 g/cm3 (20 °C)
Descripción 310 × 230 × 180 mm
filtradas por Con filtro
Volumen (métrico) 10 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • neodisher TS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid