Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LM2
Código de producto. 11833242
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11833242 10 L 1 PCS
1 options
Código de producto. 11833242 Proveedor Dr.Weigert™ N.º de proveedor 440330
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Neodisher LM 2: líquido de agente de limpieza ligeramente alcalino, limpieza manual de material de vidrio de laboratorio en baños de inmersión en laboratorios médicos, dentales, industriales y biológicos. Se puede utilizar en baños de inmersión y ultrasón
  • Agente de limpieza líquido ligeramente alcalino
  • Neodisher LM2 se usa para la limpieza manual de material de vidrio de laboratorio, instrumentos quirúrgicos, utensilios y jaulas para animales de experimentación
  • Se puede utilizar en inmersión y baño ultrasónico
  • Ofrece una alta protección para vidrio de laboratorio, acero inoxidable, acero para instrumentos y plásticos
  • El aluminio y los metales ligeros deben probarse primero
  • Eficaz contra sangre de proteínas, residuos inorgánicos y cemento dental incrustados
  • No crear espuma
  • Adecuado para su uso en lavadoras especiales, por ejemplo, viscosímetros o pipetas
  • Se puede utilizar con agua de todos los niveles de dureza.
  • La dosis sugerida es de 5 a 30 ml/l
  • Especificaciones
    Tipo de producto Neodisher LM 2
    Formulario Líquido
    pH Desde 10,6 hasta 11,3
    Esterilidad No estéril
    Composición Surfactantes anfóteros; surfactantes aniónicos, fosfatos
    Concentración De 5 a 30 ml/l
    Densidad 1,2 g/cm3
    Descripción 310 × 230 × 180 mm
    filtradas por Con filtro
    Volumen (métrico) 10 L
    compliance-icons
    Nombre del producto
    • neodisher LM 2
    Palabra de advertencia
    • Atención
    Clasificación
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
    Indicaciones de peligro
    • H315-Provoca irritación cutánea.
    • H319-Provoca irritación ocular grave.
    • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
    Consejos de prudencia
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.